Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
10870.14 10870.22
10870.14EA 179.05 EUR
10870.14 10870.22
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
Purity: 99.998% CAS No.: 10049-21-5 Molecular Formula: H2NaO4P.H2O Formula Weight: 137.99 (119.98anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° -H2O Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00149208
Vzorec: NaH₂PO₄·H₂O
Mw: 137.99
Teplota tavenia: 100 °C (-H₂O)
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149208
Číslo CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 14,8660
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM