Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
424390025 424390250 424395000 424390100
ACRO424390025EA 241.54 EUR
ACRO424390025 ACRO424390250 ACRO424395000 ACRO424390100
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98+% ACS
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·H₂O
Mw: 137.99
Teplota tavenia: 100
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149208
Číslo CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Semitransparent white Crystalline powder or crystals
pH 4.1 to 4.5 (5 % solution at 25.0°C)
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %