Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
sec-Sodium phosphate, Sodium monohydrogen phosphate dihydrate, Sodium hydrogenphosphate dihydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dihydrate, Sodium phosphate dibasic dihydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sorensen's salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
71645-1KG
71645-5KG
SIAL71645-1KGEA
106.95
EUR
SIAL71645-1KG
SIAL71645-5KG
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát
Vzorec:
Na₂HPO₄·2H₂O Mw: 177.99 Teplota tavenia: 92.5 Hustota: 2.1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149182 Číslo CAS: 10028-24-7 EINECS: 231-448-7 |