Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: sec-Sodium phosphate, Sodium monohydrogen phosphate dihydrate, Sodium hydrogenphosphate dihydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dihydrate, Sodium phosphate dibasic dihydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sorensen's salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
71645-1KG 71645-5KG
SIAL71645-1KGEA 106.95 EUR
SIAL71645-1KG SIAL71645-5KG
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·2H₂O
Mw: 177.99
Teplota tavenia: 92.5
Hustota: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149182
Číslo CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7