Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát ≥99.5% (by acidimetry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: sec-Sodium phosphate, Sodium monohydrogen phosphate dihydrate, Sodium hydrogenphosphate dihydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dihydrate, Sodium phosphate dibasic dihydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sorensen's salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06580.0500 1.06580.1000 1.06580.5000
1.06580.0500EA 50.47 EUR
1.06580.0500 1.06580.1000 1.06580.5000
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát ≥99.5% (by acidimetry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·2H₂O
Mw: 177.99
Teplota tavenia: 92.5
Hustota: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149182
Číslo CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (acidimetric) ≥ 99.5 %
Identity passes test
pH- (5 %; voda) 9,0 - 9,2
Chlorid (Cl) ≤ 0,001 %
Sulfáty (SO₄) ≤ 0,005 %
Celkový dusík (N) ≤ 0,001 %
Těžké kovy (Pb) ≤ 0,001 %
Cu (Měď) ≤ 0.0003 %
Fe (Železo) ≤ 0,001 %
K (Draslík) ≤ 0,005 %
Pb (Olovo) ≤ 0.001 %