Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
28028.298EA 66.09 EUR
28028.298 28028.367 28028.260
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·12H₂O
Mw: 358.14
Teplota tavenia: 35
Hustota: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149181
Číslo CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 9.0 - 9.4
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 0.2 %
Loss on drying (120°C) 50.0 - 60.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm