Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 98, purified
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
28020.292EA 36.65 EUR
28020.292 28020.361 28020.460
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 98, purified
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·12H₂O
Mw: 358.14
Teplota tavenia: 35
Hustota: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149181
Číslo CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm