Tlačiť
Fosforečnan sodný dodekahydrát 98, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
28032.293EA 33.77 EUR
28032.293 28032.362 28032.460
Fosforečnan sodný dodekahydrát 98, TECHNICAL
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
Mw: 380.12
Teplota tavenia: ∼75 °C
Hustota: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149198
Číslo CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
OSN: 3262
Merck Index: 13,08736
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %