Fosforečnan sodný dodekahydrát 97
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
A15713.0C
A15713.0E
A15713.36
A15713.0CEA
334.07
EUR
A15713.0C
A15713.0E
A15713.36
Fosforečnan sodný dodekahydrát 97
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Purity: 97%
CAS No.: 10101-89-0
Molecular Formula: Na3O4P.12H2O
Formula Weight: 380.12 (163.94anhy)
Odour: Odourless
pH: 12
Melting Point: ca 75° dec.
Merck Reference: 14,8662
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149198
Vzorec:
Na₃PO₄·12H₂O Mw: 380.12 Teplota tavenia: ∼75 °C (rozkl.) Hustota: 1.62 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149198 Číslo CAS: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 OSN: 3262 ADR: 8 III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Merck Index: 13,08736 |