Tlačiť
Difosforečnan štvorsodný dekahydrát 99.0-103.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
33385.22 33385.36 33385.A3
33385.22EA 43.32 EUR
33385.22 33385.36 33385.A3
Difosforečnan štvorsodný dekahydrát 99.0-103.0% ACS
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát
Purity: 99.0-103.0% CAS No.: 13472-36-1 Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O Formula Weight: 446.06 (265.90anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 pH: 9.5-10.5 Melting Point: 79.5° Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00149200
Vzorec: Na₄P₂O₇·10H₂O
Mw: 446.06
Teplota tavenia: 79.5 °C
Hustota: 1.82
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149200
Číslo CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 14,9240