Tlačiť
Hydroxid lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
62528-1KG 62528-250G 62528-50G
SIAL62528-1KGEA 469.46 EUR
SIAL62528-1KG SIAL62528-250G SIAL62528-50G
Hydroxid lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Hydroxid lithný monohydrát
Vzorec: LiOH·1H₂O
Mw: 41.96
Teplota varu: 920
Teplota tavenia: 462
Hustota: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149772
Číslo CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
OSN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556