Tlačiť
Hydroxid lithný monohydrát ≥98.5%, Purum, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
13020-1KG 13020-500G 13020-6X1KG
13020-1KGEA 261.57 EUR
13020-1KG 13020-500G 13020-6X1KG
Hydroxid lithný monohydrát ≥98.5%, Purum, Fluka™
Hydroxid lithný monohydrát
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: LiOH·1H₂O
Mw: 41.96
Teplota varu: 920
Teplota tavenia: 423 °C
Hustota: 1.830 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149772
Číslo CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
OSN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98.5 %
Assay of Li₂CO₃ Max. 1 %
Calcium (Ca) Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %