Hydroxid lithný monohydrát ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44473.14
44473.22
44473.36
44473.14EA
158.44
EUR
44473.14
44473.22
44473.36
Hydroxid lithný monohydrát ≥99.995% (metals basis)
Hydroxid lithný monohydrát
Purity: 99.995%
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Vzorec:
LiOH·1H₂O Teplota varu: 920 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 462 °C Hustota: 1,51 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149772 Číslo CAS: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 OSN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 14,5534 |