Tlačiť
Hydroxid lithný monohydrát ≥98% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43171.22 43171.A3 43171.36
43171.22EA 69.7 EUR
43171.22 43171.A3 43171.36
Hydroxid lithný monohydrát ≥98% ACS
Hydroxid lithný monohydrát
Purity: 98% min CAS No.: 1310-66-3 Molecular Formula: LiOH.H2O Formula Weight: 41.96 (23.95anhy) Physical Form: Powder Density: 1.51 Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00149772
Vzorec: LiOH·1H₂O
Mw: 41.96
Teplota varu: 920
Teplota tavenia: 462
Hustota: 1.51
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149772
Číslo CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
OSN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 14,5534