Tlačiť
Molybdenan sodný dihydrát ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
27936.233EA 197.88 EUR
27936.233 27936.290 27936.460
Molybdenan sodný dihydrát ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Molybdenan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂MoO₄·2H₂O
Mw: 241.95
Teplota tavenia: 687
Hustota: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149170
Číslo CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm