Tlačiť
Molybdenan sodný dihydrát 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
206370050 206371000 206375000 206370025
ACRO206370050EA 42.52 EUR
ACRO206370050 ACRO206371000 ACRO206375000 ACRO206370025
Molybdenan sodný dihydrát 99+%
Molybdenan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂MoO₄·2H₂O
Teplota tavenia: 687 °C
Hustota: 3,28 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149170
Číslo CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %