Tlačiť
Jodid sodný dihydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium iodide hydrate
10871.06 10871.14 10871.22
10871.06EA 63.29 EUR
10871.06 10871.14 10871.22
Jodid sodný dihydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Jodid sodný dihydrát
Purity: 99.999% Molecular Formula: NaI.xH2O Formula Weight: 149.89(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic
Vzorec: INa·2H₂O
Mw: 185.92
Teplota tavenia: 64.3
Hustota: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149211
Číslo CAS: 13517-06-1
EINECS: 231-679-3
OSN: 3077
ADR: 9 III