Tlačiť
Dichroman sodný dihydrát, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06336.0250 1.06336.1000
1.06336.0250EA 92.53 EUR
1.06336.0250 1.06336.1000
Dichroman sodný dihydrát, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dichroman sodný dihydrát
Vzorec: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Mw: 298
Teplota tavenia: 356.7
Hustota: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149166
Číslo CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
OSN: 3086
ADR: 6.1 (5.1) II
Merck Index: 12,08754
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 731.8 g/l (20 °C)
Melting Point 356.7 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 298.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials