Tlačiť
Dichroman sodný dihydrát ≥99%, Purum, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
12266-1KG 12266-5KG
12266-1KGEA 224.71 EUR
12266-1KG 12266-5KG
Dichroman sodný dihydrát ≥99%, Purum, Fluka™
Dichroman sodný dihydrát
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Mw: 298
Teplota varu: Dec. (on heating)
Teplota tavenia: 357 °C (anhydr.)
Hustota: 2.52 g/cm³ (13 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149166
Číslo CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
OSN: 3086
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,08754
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 %