Dichroman sodný dihydrát 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L14890.22
L14890.36
L14890.PG
L14890.22EA
32.04
EUR
L14890.22
L14890.36
L14890.PG
Dichroman sodný dihydrát 98%
Dichroman sodný dihydrát
Purity: 99%
CAS No.: 7789-12-0
Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O
Formula Weight: 298.00 (261.97anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149166
Vzorec:
Na₂Cr₂O₇·2H₂O Mw: 298 Teplota tavenia: 100 °C (-2H₂O) Hustota: 2.348 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149166 Číslo CAS: 7789-12-0 EINECS: 234-190-3 OSN: 3087 ADR: 5.1 II Merck Index: 12,08754 |