Tlačiť
Dichroman sodný dihydrát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
219240010 219240025
ACRO219240010EA 173.84 EUR
ACRO219240010 ACRO219240025
Dichroman sodný dihydrát 99%
Dichroman sodný dihydrát
Vzorec: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Mw: 298
Teplota tavenia: 357 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149166
Číslo CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
OSN: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08754
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystals or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.5 to 3.9 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)