Tlačiť
Chloristan sodný monohydrát ≥99.0% for HPLC, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
89152-250G 89152-50G
89152-250GEA 244.28 EUR
89152-250G 89152-50G
Chloristan sodný monohydrát ≥99.0% for HPLC, Fluka™
Chloristan sodný monohydrát
Vzorec: NaClO₄·H₂O
Teplota varu: Decomposes on heating
Teplota tavenia: 469 °C (anhydr.)
Hustota: 2,02 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149164
Číslo CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
OSN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Solution 5% in H₂O complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.05
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02