Tlačiť
Chloristan sodný monohydrát 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Perchloric acid sodium salt
27988.232EA 65.29 EUR
27988.232 27988.460 27988.180
Chloristan sodný monohydrát 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chloristan sodný monohydrát
Vzorec: NaClO₄·H₂O
Mw: 140.46
Teplota tavenia: 130
Hustota: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149164
Číslo CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
OSN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08798
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98,0% – 102,0%
pH (20 °C; 5%) 4.5 - 7.0
Heavy Metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm