Chloristan sodný monohydrát ≥85.0-90.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Perchloric acid sodium salt
11622.30
11622.A1
11622.30EA
68.99
EUR
11622.30
11622.A1
Chloristan sodný monohydrát ≥85.0-90.0% ACS
Chloristan sodný monohydrát
Purity: 85.0-90.0%
CAS No.: 7791-07-3
Molecular Formula: NaClO4.H2O
Formula Weight: 140.48 (122.46anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.02
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 130° dec.
Solubility: Very soluble in water
Merck Reference: 14,8653
UN No.: 1502
MDL No.: MFCD00149164
Vzorec:
NaClO₄·H₂O Teplota tavenia: 130 °C (rozkl.) Hustota: 2,02 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149164 Číslo CAS: 7791-07-3 EINECS: 231-511-9 OSN: 1502 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8653 |