Tlačiť
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát 97, powder, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
27705.361EA 265.17 EUR
27705.361 27705.460
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát 97, powder, TECHNICAL
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
Mw: 381.37
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 75
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149193
Číslo CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %