Tlačiť
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06308.0500 1.06308.1000
1.06308.0500EA 78.11 EUR
1.06308.0500 1.06308.1000
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
Mw: 381.37
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 75
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149193
Číslo CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 51.4 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 381.32 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 0.213 hPa (20 °C)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C)