Tlačiť
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát ≥99.5%, Puriss. p.a. ISO, ACS buffer substance, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
31457-100G 31457-1KG 31457-500G 31457-5KG
31457-100GEA 83.72 EUR
31457-100G 31457-1KG 31457-500G 31457-5KG
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát ≥99.5%, Puriss. p.a. ISO, ACS buffer substance, Fluka™
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
Mw: 381.37
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 742 °C (anhy.) ≥ 62 °C (–H₂O of crystall.)
Hustota: 1.7 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149193
Číslo CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.5 - 105.0 %
Water insoluble matter Max. 0.001 %
pH (5 %, 20°C) 9.0 - 9.6
pH (0.01 m, 25°C) 9.15 - 9.20
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %