Tlačiť
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
A16176.0C A16176.0E A16176.36
A16176.0CEA 367.31 EUR
A16176.0C A16176.0E A16176.36
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát 99
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Purity: 99+% CAS No.: 1303-96-4 Molecular Formula: B4Na2O7.10H2O Formula Weight: 381.37 (201.22anhy) Odour: Odourless pH: 9,24 Melting Point: 75° Merck Reference: 14,8590 MDL No.: MFCD00149193
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
Mw: 381.37
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 75
Hustota: 1.73
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149193
Číslo CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662