Octan olovnatý trihydrát ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 6080-56-4
Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O
Formula Weight: 379.33 (325.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.55
Melting Point: 75°
Beilstein Reference: 3730298
Merck Reference: 14,5397
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00150023
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Teplota varu: 280 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 75 °C Hustota: 2,55 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150023 Číslo CAS: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 OSN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5397 |