Tlačiť
Octan olovnatý trihydrát 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
423840250 423845000 423840025 423841000
ACRO423840250EA 42.46 EUR
ACRO423840250 ACRO423845000 ACRO423840025 ACRO423841000
Octan olovnatý trihydrát 99+% ACS
Octan olovnatý trihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Mw: 379.34
Teplota varu: 280
Teplota tavenia: 75
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150023
Číslo CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
OSN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %