Tlačiť
Octan olovnatý trihydrát 99+% p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
201750250 201755000 201750025
ACRO201750250EA 49.34 EUR
ACRO201750250 ACRO201755000 ACRO201750025
Octan olovnatý trihydrát 99+% p.a.
Octan olovnatý trihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Teplota varu: 280 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 75 °C
Hustota: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150023
Číslo CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
OSN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm