Tlačiť
Dusičnan stříbrný 1 mol/l (1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
30471.237EA 121.14 EUR
30471.237 30471.294
Dusičnan stříbrný 1 mol/l (1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003414
Číslo CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
OSN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed