Tlačiť
Dusičnan stříbrný 0.05 mol/l (0.05 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
7245.1000EA 0 EUR
7245.1000
Dusičnan stříbrný 0.05 mol/l (0.05 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
Mw: 169,87 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003414
Číslo CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (mol/l) 0.0495 - 0.0505