Tlačiť
(R)-(+)-Limonene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, D-Limonene
M-Clarity™ quality level = MQ100
62122-1L-F 62122-250ML-F
SIAL62122-1L-FEA 153.63 EUR
SIAL62122-1L-F SIAL62122-250ML-F
(R)-(+)-Limonene, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Limonene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Teplota varu: 175,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –74 °C
Hustota: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062991
Číslo CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
OSN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515