Tlačiť
(R)-(+)-Limonene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, D-Limonene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18407.0100 8.18407.0500
8.18407.0100EA 33.49 EUR
8.18407.0100 8.18407.0500
(R)-(+)-Limonene for synthesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Limonene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Teplota varu: 175,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –74 °C
Hustota: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062991
Číslo CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
OSN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.02 g/l (25 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 177 - 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4722 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.1 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid