Tlačiť
Kyselina sírová 2 mol/l (4 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
198156FEA 259.16 EUR
198156F 198154D
Kyselina sírová 2 mol/l (4 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.998 - 2.002 mol/l
NIST traceable Confirmed