Tlačiť
Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Dodávateľ: REAGECON
SU20505 SU20501
REGESU20505EA 70.5 EUR
REGESU20505 REGESU20501
Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8 II