Tlačiť
Kyselina sírová standardised solution 1.0 N in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
35655.K2 35655.M4
35655.K2EA 42.86 EUR
35655.K2 35655.M4
Kyselina sírová standardised solution 1.0 N in aqueous solution
Kyselina sírová
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00064589
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 3264
ADR: 8 III