Tlačiť
Kyselina sírová 0.25 M H2SO4 (0.5N) aqueous solution 99,9 Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
35355-1L 35355-10L-VP
35355-1LEA 59.28 EUR
35355-1L 35355-10L-VP
Kyselina sírová 0.25 M H2SO4 (0.5N) aqueous solution 99,9 Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: >100 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.020 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
OSN: 3264
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective