Kyselina sírová 0.1 M H2SO4 (0.2N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
35357-1L
35357-5L-VP
35357-6X1L
35357-1LEA
88.12
EUR
35357-1L
35357-5L-VP
35357-6X1L
Kyselina sírová 0.1 M H2SO4 (0.2N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Mw: 98.08 Teplota varu: 100 °C (1.013 hPa) Teplota tavenia: 10.38 Hustota: 1.010 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064589 Číslo CAS: 7664-93-9 EINECS: 203-755-4 OSN: 3264 ADR: 8 III |
Výsledky špecifikačného testu
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |