Tlačiť
Kyselina sírová 0.1 M H2SO4 (0.2N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
35357-1L 35357-5L-VP 35357-6X1L
35357-1LEA 88.12 EUR
35357-1L 35357-5L-VP 35357-6X1L
Kyselina sírová 0.1 M H2SO4 (0.2N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 100 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
OSN: 3264
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective