Tlačiť
Kyselina sírová standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
124230010 124230025
ACRO124230010EA 68.59 EUR
ACRO124230010 ACRO124230025
Kyselina sírová standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Hustota: 1,005 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %