Tlačiť
Kyselina sírová 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
30146.291EA 24.99 EUR
30146.291 30146.400
Kyselina sírová 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.004 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST traceable Confirmed