Tlačiť
Thiosíran sodný 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
35233-1L 35233-6X1L
35233-1LEA 166.47 EUR
35233-1L 35233-6X1L
Thiosíran sodný 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) volumetric solution, Fluka™
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Teplota varu: 100 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.998 - 1.002