Tlačiť
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok volumetric solution
Dodávateľ: REAGECON
T20105 T20101
REGET20105EA 89.85 EUR
REGET20105 REGET20101
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok volumetric solution
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5