Tlačiť
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
31553.294EA 26.44 EUR
31553.294 31553.363 31553.408
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Mw: 158.11
Teplota varu: 100
Teplota tavenia: 48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed