Tlačiť
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
7101.1000EA 108.15 EUR
7101.1000 7101.9010 7101.9020
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Mw: 158.11
Teplota varu: 100
Teplota tavenia: 48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003
Trace Impurities (in ppm)
Heavy Metals (as Pb) max. 1
Sulfate and Sulfite (as SO4) max. 50