Tlačiť
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
31624.290EA 99.34 EUR
31624.290 31624.320
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 1390
Teplota tavenia: 323
Hustota: 1.186 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed