Tlačiť
Kyselina dusičná 32,5%
Dodávateľ: VWR Collection
Nebezpečí
VWRS5557.9200EA 0 EUR
VWRS5557.9200 VWRS5557.9950
Kyselina dusičná 32,5%
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Teplota varu: ∼86 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1,2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8,II