Tlačiť
Hydroxid sodný 2 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
98108.290EA 32.93 EUR
98108.290 98108.360 98108.400
Hydroxid sodný 2 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 1390
Teplota tavenia: 323
Hustota: 1.078 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l