Tlačiť
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. USP, NF volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
31627.368EA 160.45 EUR
31627.368 31627.404 31627.290
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. USP, NF volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
Conforms to BDH 19139 Passes test