Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Nebezpečí
|
7097.1000EA
38.75
EUR
7097.1000
7097.9020
7097.9010
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 3266 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Titer (mol/l) | 0.997 - 1.003 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chloride (Cl) | max. 5 |
Iron (Fe) | max. 0.5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |